Learn More
Bromure de strontium hexahydraté, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
47.03€ - 134.67€
Identifiants chimiques
CAS 7789-53-9
Formule moléculaire Br2H12O6Sr
Poids moléculaire (g/mol) 355.518
Numéro MDL MFCD00150361
Clé InChI FLMJUJXBFKFYOZ-UHFFFAOYSA-L
Synonyme unii-7i32n2ud6w, strontium dibromide hexahydrate, strontium bromide, reagent, strontium 2+ hexahydrate dibromide, strontium 2+ ion hexahydrate dibromideAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 165644
Nom IUPAC Strontium ; dibromure ; hexahydrate
SMILES O.O.O.O.O.O.[Br-].[Br-].[Sr+2]
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11324879
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
072105.22
100 g
47.03€
100g
11334879
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
072105.36
500 g
134.67€
500g
Description
Description
Strontium bromide hexahydrate is used in flares and also used in some pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Afficher plus
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 233-969-5
missing translation for 'rtecsNumber' : WK8225000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Nom du produit
Bromure de strontium hexahydraté, 95 %, Thermo Scientific Chemicals