Learn More
Aluminate de strontium, 99,5 % (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Description
Strontium aluminate acts as a photo luminescent phosphor with long persistence of phosphorescence.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Strontium aluminate |
Forme physique | Poudre maillée de -100 |
Quantité | 100 g |
Plage de pourcentage du dosage | 99.5% (metals basis) |
Informations sur la solubilité | Slightly soluble in water. |
Poids de la formule | 205.58 |
Densité | 3.559 |
Nom du produit
Aluminate de strontium, 99,5 % (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu