Learn More
Strontium pour AAS 10 g/l matrice HNO3, Fisher Chemical™
Code produit. 12903375
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
Flacon
Tous nos matériaux et réactifs de référence certifiés sont produits dans le cadre d’un système de gestion de la qualité ISO 9001, également accrédité selon ISO/CEI 17025 et accrédité selon le Guide ISO 34.
Spécification
Nom chimique ou matériau Strontium
Concentration 10g/L ±0.02g/L
CAS 7440-24-6
Conditionnement Flacon
Quantité 100 mL
Type Solution étalon concentrée à simple élément de flamme pour la spectroscopie d’absorption atomique
Formule moléculaire Sr
Numéro UN 1760
Clé InChI CIOAGBVUUVVLOB-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Sr]
Nom IUPAC strontium
Poids moléculaire (g/mol) 87.62
CID PubChem 5359327
ChEBI CHEBI:33324
Solvant ou matrice 5% HNO3
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Single-element Standard Solution for AAS. Strontium (Sr) 10000mg/l in HNO3 5%
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .