Learn More
Eppendorf™ Barrettes pour rotor à angle fixe pour centrifugeuse de paillasse
Pour centrifugeuse 5810/5810R
Marque:  Eppendorf™ 5804735005
682.00 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10690032
  • 720.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Rotor F-45-48-PCR
  • Pour centrifugeuse 5810/5810R
  • Accueille 6 barrettes de 8 tubes PCR, 6 barrettes de 5 tubes PCR ou 48 tubes PCR individuels de 0,2 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Rotor angulaire fixe
48 tubes PCRtrade; de 0,2 ml
48