Learn More
Thermo Scientific™ Tampon de déshybridation, 4X
36.30€ - 72.40€
Spécification
Type de produit | Western Blot Stripping Buffer |
---|---|
Forme | Liquide |
Concentration | 4X |
Contenu et stockage | Ambient temperatures |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15453609
|
Thermo Scientific™
J60925.AK |
250 mL | |||||||
15463609
|
Thermo Scientific™
J60925.AP |
500 mL |
72.40€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Western Blot Stripping Buffer | |
Liquide | |
4X | |
Ambient temperatures |