Learn More
Ansell™ Gants légers en nylon, blancs, String Knits™ série 76-202
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
10
11
Description
- Pour un usage général et les manipulations délicates
- Peuvent également être portés comme doublures
- Sans coutures favorisant les frottements ou les irritations
- Ambidextres
- Lavables à 40°C
- Ne se rétractent pas, ne se raidissent pas, ne perdent pas leur forme
- Doublure en nylon
- Manchettes maillées
Spécification
Spécification
Matériau arrière | Nylon |
Structure | Maille sans coutures |
Matériau de la manchette | Nylon |
Type de produit | Gants légers |
Dimensions | 6 |
Modèle | 76-202 |
Couleur de manchette de gant | Blanc |
Type de manchette de gant | Maille |
Doublure | Nylon |
Quantité | 12 paires |