Learn More
Streptozotocine, ≥ 97 %, MP Biomedicals™
363.00€ - 1530.00€
Identifiants chimiques
CAS | 18883-66-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H15N3O7 |
Poids moléculaire (g/mol) | 265.222 |
Clé InChI | ZSJLQEPLLKMAKR-UHEPRFFZSA-N |
Synonyme | STZ, 2-Deoxy-2-(3-methyl-3-nitrosoureido)-D-glucopyranose |
CID PubChem | 45357367 |
Nom IUPAC | 1-méthyl-1-nitroso-3-[(2R,4R,5S,6 R)-2,4,5-trihydroxy-6-(hydroxyméthyl)oxan-3-yl]urée |
SMILES | CN(C(=O)NC1C(C(C(OC1O)CO)O)O)N=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11437640
|
MP Biomedicals
0210055701 |
1 g |
363.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11447640
|
MP Biomedicals
0210055705 |
5 g |
1530.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Identifiants chimiques
18883-66-4 | |
265.222 | |
STZ, 2-Deoxy-2-(3-methyl-3-nitrosoureido)-D-glucopyranose | |
1-méthyl-1-nitroso-3-[(2R,4R,5S,6 R)-2,4,5-trihydroxy-6-(hydroxyméthyl)oxan-3-yl]urée |
C8H15N3O7 | |
ZSJLQEPLLKMAKR-UHEPRFFZSA-N | |
45357367 | |
CN(C(=O)NC1C(C(C(OC1O)CO)O)O)N=O |
Spécification
Streptozotocin | |
Solide | |
≥97% | |
STZ, 2-Deoxy-2-(3-methyl-3-nitrosoureido)-D-glucopyranose | |
CN(C(=O)NC1C(C(C(OC1O)CO)O)O)N=O | |
265.222 | |
265.2 |
Streptozotocin | |
18883-66-4 | |
C8H15N3O7 | |
ZSJLQEPLLKMAKR-UHEPRFFZSA-N | |
1-méthyl-1-nitroso-3-[(2R,4R,5S,6 R)-2,4,5-trihydroxy-6-(hydroxyméthyl)oxan-3-yl]urée | |
45357367 | |
Blanc |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Streptozotocin
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Cancérogénicité Catégorie 1B
Mention de danger
- H350-Peut provoquer le cancer.
Conseils de prudence
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: streptozotocin