Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sulfate de streptomycine
Le sulfate de streptomycine, numéro CAS 3810-74-0, est la forme de sel sulfate de streptomycine et un aminoglycoside présentant une activité antibactérienne.Il présente également une activité inhibitrice de la protéosynthèse.
27.00€ - 103.00€
Identifiants chimiques
CAS | 3810-74-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C42H84N14O36S3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 1457.376 |
Clé InChI | QTENRWWVYAAPBI-FFCQDDOVSA-N |
CID PubChem | 124080941 |
Nom IUPAC | 2-[(1R,2S,3S,4S,5R,6S)-3-(diaminométhylidèneamino)-4-[(2R,3S,4S,5S)-3-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5-dihydroxy-6-(hydroxyméthyl)-3-(méthylamino)oxan-2-yl]oxy-4-formyl-4-hydroxy-5-méthyloxolane-2-yl]oxy-2,5,6-trihydroxycyclohexyl]guanidine ;2-[(1R,2S,3S,4R,5R,6R)-3-( |
SMILES | CC1C(C(C(O1)OC2C(C(C(C(C2O)O)N=C(N)N)O)N=C(N)N)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)NC)(C=O)O.CC1C(C(C(O1)OC2C(C(C(C(C2O)O)N=C(N)N)O)N=C(N)N)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)NC)(C=O)O.OS(=O)(=O)O.OS(=O)(=O)O.OS(=O)(=O)O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15515146
|
Thermo Scientific Chemicals
455340050 |
5 g |
27.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15424871
|
Thermo Scientific Chemicals
455340250 |
25 g |
43.20€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15593965
|
Thermo Scientific Chemicals
455341000 |
100 g |
103.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
• Le sulfate de streptomycine est un sel de sulfate d’aminoglycoside dérivé de Streptomyces griseus qui présente une activité antibactérienne.
• Il inhibe l’initiation et provoque une mauvaise lecture de l’ARNr dans la protéosynthèse.Ce composé se lie à la protéine S12 de la sous-unité ribosomale 30S bactérienne, inhibant ainsi l’élongation des peptides et la protéosynthèse.
Application
• Le sulfate de streptomycine peut être utilisé pour étudier les mécanismes de résistance à la streptomycine
•Ce composé peut être utilisé dans des applications de laboratoire combinées à la pénicilline pour inhiber la contamination bactérienne dans la culture cellulaire in vitro
•Le sulfate de streptomycine présente une activité antibiotique contre Mycobacterium tuberculosis
•Ce composé peut être utilisé comme inhibiteur de protéosynthèse
•Il agit contre les bactéries à Gram négatif et Gram positif • Le sulfate de streptomycine présente également une activité fongicide
• Il peut être utilisé pour éliminer les acides nucléiques d’un extrait biologique
Identifiants chimiques
3810-74-0 | |
1457.376 | |
124080941 | |
CC1C(C(C(O1)OC2C(C(C(C(C2O)O)N=C(N)N)O)N=C(N)N)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)NC)(C=O)O.CC1C(C(C(O1)OC2C(C(C(C(C2O)O)N=C(N)N)O)N=C(N)N)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)NC)(C=O)O.OS(=O)(=O)O.OS(=O)(=O)O.OS(=O)(=O)O |
C42H84N14O36S3 | |
QTENRWWVYAAPBI-FFCQDDOVSA-N | |
2-[(1R,2S,3S,4S,5R,6S)-3-(diaminométhylidèneamino)-4-[(2R,3S,4S,5S)-3-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5-dihydroxy-6-(hydroxyméthyl)-3-(méthylamino)oxan-2-yl]oxy-4-formyl-4-hydroxy-5-méthyloxolane-2-yl]oxy-2,5,6-trihydroxycyclohexyl]guanidine ;2-[(1R,2S,3S,4R,5R,6R)-3-( |
Spécification
Streptomycin sulfate | |
3810-74-0 | |
C42H84N14O36S3 | |
QTENRWWVYAAPBI-FFCQDDOVSA-N | |
2-[(1R,2S,3S,4S,5R,6S)-3-(diaminométhylidèneamino)-4-[(2R,3S,4S,5S)-3-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5-dihydroxy-6-(hydroxyméthyl)-3-(méthylamino)oxan-2-yl]oxy-4-formyl-4-hydroxy-5-méthyloxolane-2-yl]oxy-2,5,6-trihydroxycyclohexyl]guanidine ;2-[(1R,2S,3S,4R,5R,6R)-3-( | |
124080941 |
Streptomycin Sulfate | |
7% max. | |
Solubility in water: soluble. | |
CC1C(C(C(O1)OC2C(C(C(C(C2O)O)N=C(N)N)O)N=C(N)N)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)NC)(C=O)O.CC1C(C(C(O1)OC2C(C(C(C(C2O)O)N=C(N)N)O)N=C(N)N)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)NC)(C=O)O.OS(=O)(=O)O.OS(=O)(=O)O.OS(=O)(=O)O | |
1457.376 | |
1457.4 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS HSusceptible de nuire au fœtus. Nocif en cas d’ingestion. Peut provoquer une allergie cutanée.
GHS P Statement Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. IF exposed or concerned: Get medical advice/attention. Obtain special instructions before use. IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell. IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Avertissement
- Streptomycin Sulfate
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Mention de danger
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H361d-Susceptible de nuire au foetus.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
RUO – Research Use Only