Learn More
Molecular Probes™ Streptavidin, Alkaline Phosphatase Conjugate
Le conjugué streptavidine-phosphatase alcaline Thermo Scientific comprend de la streptavidine sous forme purifiée, conjuguée à la phosphatase alcaline pour une détection basée sur le substrat.
Marque: Molecular Probes™ S921
490.96 EUR valable jusqu'au 2024-12-20
Utilisez le code promo "21651" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
La streptavidine Thermo Scientific, conjuguée à la phosphatase alcaline comprend la streptavidine sous forme purifiée, conjuguée à la phosphatase alcaline pour la détection basée sur le substrat.La streptavidine est une protéine liant la biotine, isolée à l’origine de Streptomyces avidinii. Contrairement à l’avidine, la streptavidine ne contient aucun glucide et possède un pH légèrement acide de 5. Les produits Thermo Scientific à base de streptavidine utilisent une forme recombinante de la streptavidine d’une masse de 53 000 daltons et avec un point isoélectrique quasi-neutre (pI). La streptavidine est une protéine tétramérique, dont les sous-unités se lient aux molécules de biotine avec une affinité similaire à celle de l’avidine. Le chlorure de guanidinium dissocie l’avidine et la streptavidine en sous-unités, mais la streptavidine est plus résistante à la dissociation.
Le conjugué de streptavidine et de phosphatase alcaline permet la détection d’anticorps biotinylés et d’autres sondes dans diverses méthodes de dosage standard, notamment le transfert Western, l’ELISA, l’immunohistochimie et l’imagerie par fluorescence.
Spécification
2 mg/ml | |
0.5 mL | |
Glace humide | |
Conjugué de streptavidine (fluorescent) |
AP | |
Conserver au réfrigérateur (2–8°C). | |
Liquide | |
AP (phosphatase alcaline) |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.