Learn More
IBA Lifesciences Cartouche Superflow™ Strep-Tactin™ XT
La cartouche Strep-Tactin™XT Superflow™ d’IBA GmbH™ est une purification en une étape fiable des protéines de fusion Strep-tag™ et Twin-Strep-tag™ avec une haute affinité et une pureté inégalée.
81.37€ - 212.00€
Spécification
Capacité de liaison | 5.7 mg protein/ mL resin |
---|---|
Quantité | 1 cartouche |
À utiliser avec (application) | Purification de protéines |
Suffisant pour | Stations de travail chromatographiques avec 10 à 32 connexions |
Description
- Pour la purification en une étape des protéines recombinantes Strep-tag™ avec HPLC ou FPLC
- Pour une utilisation avec des stations de travail de chromatographie avec 10 à 32 connexions (veuillez noter que vous n’avez pas besoin d’adaptateurs pour HPLC et Äkta)
- Elles peuvent également être utilisées avec d’autres stations de travail, avec des seringues ou avec des pompes péristaltiques à l’aide d’adaptateurs courants pour cartouches
- Les cartouches résistent à la pression jusqu’à 3 bar et peuvent être utilisées avec un réducteur de débit
- Les cartouches peuvent être connectées en série pour offrir une capacité accrue
- Capacité de liaison dynamique : 5,7 mg de protéine/ml de résine, déterminée avec le marqueur mCherry-Twin-Strep-tag™ (28 kDa).
Spécification
5.7 mg protein/ mL resin | |
1 cartouche | |
Purification de protéines | |
Stations de travail chromatographiques avec 10 à 32 connexions |
Usage exclusivement réservé à la recherche.