Learn More
IBA Lifesciences Cartouche Superflow™ Strep-Tactin™XT 5 ml
Une cartouche grande capacité qui fournit plus de protéines par rapport à Strep-Tactin™ grande capacité pour la purification en une étape des protéines de fusion Strep-tag™II et Twin-Strep-tag™ recombinantes avec HPLC ou FPLC.
Marque: IBA Lifesciences 2-4026-001
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Principalement conçue pour une utilisation avec des stations de travail chromatographiques utilisant 10 à 32 raccords, sans adaptateur pour HPLC et Äkta requis
- Elles peuvent également être utilisées avec d’autres stations de travail, avec des seringues ou avec des pompes péristaltiques à l’aide d’adaptateurs courants pour cartouches
- Les corps de colonne résistent à la pression jusqu’à 3 bar et peuvent donc être utilisées avec un réducteur de débit
- Les cartouches peuvent être connectées en série pour offrir une capacité accrue.
- Capacité de liaison dynamique : 15 mg de protéine/ml de résine, déterminée avec le marqueur mCherry-Twin-Strep-tag™ (30 kDa).
Spécification
5 mL | |
5 mL | |
High Capacity Chromatography Cartridge |
3 bar | |
Purification de protéines hybrides recombinantes par HPLC ou FPLC |
For Research Use Only.