Learn More
IBA Lifesciences Kit de colonnes de centrifugation Strep-Tactin™XT
Le kit de colonnes de centrifugation IBA Lifesciences GmbH Strep-Tactin™XT permet une purification parallèle rapide des protéines hybrides Strep-tag™ et Twin-Strep-tag™.
Marque: IBA Lifesciences 2-4151-000
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Le kit de colonnes de centrifugation Strep-Tactin™XT contient tous les réactifs essentiels nécessaires à la purification des protéines hybrides Strep-tag™II et Twin-Strep-tag™ provenant de petits échantillons.
- Il fournit le tampon W, le tampon BXT, 25 colonnes de centrifugation et des tubes de réception.
- Les colonnes de centrifugation sont remplies de polyméthacrylate séché, un matériau synthétique associé à la variante streptavidine Strep-Tactin™XT. Elles sont compatibles avec les microcentrifugeuses classiques, ce qui permet un traitement rapide et parallèle de plusieurs échantillons.
- Avec une colonne allant jusqu’à 400 µg de mCherry-Strep-tag™II (28 kDa), la purification prend moins de 10 minutes dans des conditions physiologiques.
- Avant l’application, les colonnes de centrifugation doivent être réhydratées et activées avec le tampon W.
- Contrairement aux résines d’agarose, les composants des cellules végétales, comme la chlorophylle, ne sont pas liés de façon non spécifique par cette résine, ce qui fait du kit de colonnes de centrifugation Strep-Tactin™XT une bonne option.
- Veuillez noter que les colonnes de centrifugation ne sont pas réutilisables.
Spécification
Colonnes de centrifugation, tubes récepteurs, tampon de lavage et d’élution, protocole de purification | |
1 kit |
Usage exclusivement réservé à la recherche.