Learn More
IBA Lifesciences Cartouche haute capacité Strep-Tactin™ Superflow™
Colonne d’écoulement par gravité pour purifier les protéines hybrides Strep-tag™II ou Twin-Strep-tag™
Brand:  IBA Lifesciences 2-1209-051
 View more versions of this product
Product Code. 12826466
  • 396.00€ / 1mL
Expédition estimée: 25-11-2024
pour voir le stock disponible 
Explore more special offers
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Description
Description
  • Les colonnes haute capacité Strep-Tactin™ Superflow™ contiennent une agarose à 6 % associée à la variante streptavidine Strep-Tactin™ et conviennent à la purification des protéines hybrides Strep-tag™II ou Twin-Strep-tag™ via un écoulement par gravité.
  • Par rapport à Strep-Tactin™ Superflow™, la haute capacité Strep-Tactin™ Superflow™ a une densité plus élevée de Strep-Tactin™ immobilisé, ce qui conduit à un rendement 3 à 5 fois plus élevé de protéines purifiées.
  • Pour réduire la période d’attente pendant l’application d’échantillons et de tampons, l’utilisation de l’aide à l’application WET FRED est recommandée.
Specifications
Specifications
5 ml
Écoulement par gravité
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Promotions
Promotions
For Research Use Only.