Learn More
IBA Lifesciences Strep-Tactin™ Superflow™, suspension à 50 %
Utilisé pour la purification de protéines recombinantes Strep-tag™ sous écoulement par gravité et basse pression ou FPLC
Marque:  IBA Lifesciences 2-1206-002
Code produit. 12846446
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • High capacity resin provides 2 to 3 times higher binding capacity for strep-tag proteins than standard Strep-Tactin Superflow suspension
  • Higher yields of highly pure Strep-tag protein
  • Bulk resin is recommended for packing of columns and cartridges since the resin is optimized for column affinity chromatography rather than for batch purification
  • Binding capacity: 1mL sedimented resin (corresponding to 2mL of 50 % suspension) is useful for one-step purification of 50 to 100nmol recombinant Strep-tag protein (up to 3mg in case of  30 kDa protein)
Spécification
Spécification
4 mL
2°C à 8°C
Suspension à 50 %
6 mois après réception.
Biotin: >300 nmol/ mL resin
Usage exclusivement réservé à la recherche.