Learn More
IBA Lifesciences Microbilles magnétiques Strep-Tactin™
GREENER_CHOICE
Les microbilles magnétiques IBA Lifesciences GmbH Strep-Tactin™ permettent un isolement rapide et économique des cellules.
Marque:  IBA Lifesciences 6-5510-050
Code produit. 16441485
  • 290.00€ / 750µL
Expédition estimée: 28-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Les microbilles magnétiques Strep-Tactin™ sont des microsphères liées par covalence à Strep-Tactin™.
  • Elles conviennent au marquage des cellules T cytotoxiques spécifiques de l’antigène (MHC I Streptamer™) ou des cellules spécifiques des marqueurs de surface (Fab-TACS™/Nano-TACS™).
  • Pour cibler des cellules spécifiques, des complexes MHC I, des fragments Fab à faible affinité ou des Nanobodies fusionnés à Twin-Strep-tag™ (MHC I-Streps, Fab-Streps ou Nano-Streps) sont requis en plus de la Strep-Tactin™ fluorescente.
  • Strep-Tactin™ multimérise MHC I-Streps ou Fab-/Nano-Streps, ce qui garantit une liaison stable aux cellules.
  • Les complexes magnétiques qui en résultent permettent de marquer des cellules spécifiques pour la molécule MHC I chargée de peptides ou pour un marqueur de surface sélectionné.
  • L’ajout de la biotine inverse la multimérisation et provoque la dissociation de MHC I-Streps ou Fab-/Nano-Streps de la surface cellulaire.
  • L’élimination complète de tous les réactifs de marquage permet une sélection positive en série et des étapes de déplétion.’ Elle réserve l’activité biologique complète des cellules.
Spécification
Spécification
750 μl
La suspension dans une solution saline tamponnée au phosphate de Dulbeccos (DPBS) sans Ca et Mg contient du KCl et de l’azoture de sodium à 0,1 %
1 à 3 μm
Microbilles magnétiques liées à Strep-Tactin™
Strep-Tactin™ liée par covalence avec des microbilles magnétiques revêtues de polysaccharides
2°C à 8°C, ne pas congeler
750 μl pour isolement sur 5 x 108 cellules
Promotions
Usage exclusivement réservé à la recherche.