Learn More
IBA Lifesciences Strep-Tactin™ 4Flow™ high capacity 50% suspension
Strep-Tactin™ 4Flow™ high capacity 50% Suspension to purify Strep-tag™II or Twin-Strep-tag™ fusion proteins
167.00€ - 1375.00€
Spécification
Capacité de liaison | 20 mg/mL resin |
---|---|
Concentration | 50% suspension |
Description | 4% agarose, crosslinked |
Granulométrie | 50 to 150 μm |
Forme | Resin Slurry |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
30117602
|
IBA Lifesciences
2-1250-002 |
4 mL |
167.00€
4mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
30117603
|
IBA Lifesciences
2-1250-010 |
20 mL |
595.00€
20mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
30117610
|
IBA Lifesciences
2-1250-025 |
50 mL |
1375.00€
50mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
30117606
|
IBA Lifesciences
2-1250-500 |
1000 mL |
N/A
|
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Strep-Tactin™ 4Flow™ high capacity is a resin for purification of strep-tagged proteins via affinity chromatography
- Product is optimized for column-based use and suitable for HPLC/FPLC
- Recommended for all protein classes due to the broad pH compatibility, excellent pressure stability, outstanding target purity (>95%), and high binding affinity
- 4% crosslinked agarose beads coupled to Strep-Tactin™ for straightforward purification of proteins with Strep-tag™II or a Twin-Strep-tag™
- Targeted elution: no tedious titration steps required and multiple regeneration cycles possible
- Ideal alternative for proteins that are difficult to elute from Strep-Tactin™XT 4Flow™ resins
- Biotinylated proteins also bind to Strep-Tactin™ 4Flow™ high capacity and need to be blocked using BioLock
Spécification
20 mg/mL resin | |
4% agarose, crosslinked | |
Resin Slurry | |
Proteins tagged with Twin-Strep-tag™; Strep-tag™II; cross reactivity: biotin | |
Affinity chromatography equipment | |
Agarose | |
Suspension |
50% suspension | |
50 to 150 μm | |
Tetrameric protein | |
Bulk Resin | |
Twin-Strep-tag™; Strep-tag™II; cross reactivity: biotin | |
Bottle |