Learn More
Thermo Scientific Chemicals Creuset de zirconium à bord droit
Marque: Thermo Scientific Chemicals 035951.KT
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Mur droit | |
20mL | |
41mm |
Zirconium sec | |
Extérieur : 33mm | |
Creuset en zirconium |
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche