Learn More
Buerkle™ Tube d’aspiration droit pour ProfiSampler Buerkle™
Ces tubes jetables peuvent être immergés complètement à la verticale dans le récipient.
201.00€ - 230.00€
Spécification
Type de produit | Tube d’aspiration |
---|---|
Modèle | Droit |
Poids (métrique) | 0,8 kg |
Diamètre (métrique) externe | 6 x 8 mm |
Code produit | Marque | Couleur | À utiliser avec (application) | Longueur (métrique) | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | À utiliser avec (application) | Longueur (métrique) | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | ||
11862303
|
Buerkle™
5305-1024 |
Noir | Pour les liquides inflammables de la catégorie de danger VbF AI (à conductivité électrique) | 220 cm | PA |
230.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11892283
|
Buerkle™
5305-1022 |
Transparent | Pour l’échantillonnage général | 200 cm | Polyéthylène |
201.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 30-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- En plastique polyéthylène ou polyamide
- Tubes en polyéthylène utilisés pour l’échantillonnage général, tubes en polyamide utilisés pour les liquides inflammables dans la catégorie de danger VbF AI (conducteur électrique)
- Diamètre de 6 x 8 mm
- Non autoclavable
Spécification
Tube d’aspiration | |
Droit | |
0,8 kg | |
6 x 8 mm |