Learn More
Gosselin™ Récipients droits pour échantillons avec bouchon vert
Récipient droit, flacons pour échantillons, en PP, CORNING GOSSELIN™, disponible en différentes tailles et capacités, stériles et non stériles.
120.70€ - 293.00€
Spécification
Type de produit | Récipient à échantillons |
---|---|
Closure Included | Oui |
Matériau | Polypropylène |
Forme | Droit |
Stérilité | Non stérile |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15488804
|
Gosselin™
TP30C-014 |
40 mL |
293.00€
1000 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15428834
|
Gosselin™
TP52C-014 |
125 mL |
248.00€
380 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15448844
|
Gosselin™
TP53C-014 |
180 mL |
120.70€
264 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Polypropylène (PP) transparent et résistant aux chocs
- Disponibles en différentes tailles et différentes capacités
- Bouchons à vis à code couleur
Spécification
Récipient à échantillons | |
Polypropylène | |
Non stérile | |
Bouchon à vis | |
Aucune étiquette |
Oui | |
Droit | |
Vert | |
Transparent |