Learn More
Gosselin™ Récipients droits pour échantillons avec bouchon bleu et étiquette
Récipient droit, flacons pour échantillons, en PP, CORNING GOSSELIN™, disponible en différentes tailles et capacités, stériles et non stériles.
204.00€ - 244.00€
Spécification
Type de produit | Récipient à échantillons |
---|---|
Closure Included | Oui |
Matériau | PP |
Forme | Droit |
Stérilité | Stérile |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15498804
|
Gosselin™
TP30C-021 |
40 mL |
204.00€
1000 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15488814
|
Gosselin™
TP35C-021 |
60 mL |
244.00€
700 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Polypropylène (PP) transparent et résistant aux chocs
- Disponibles en différentes tailles et différentes capacités
- Bouchons à vis à code couleur
Spécification
Récipient à échantillons | |
PP | |
Stérile | |
Bouchon à vis | |
Étiquette blanche |
Oui | |
Droit | |
Bleu | |
Bleu transparent | |
Étiquette blanche |