Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Adaptateurs récepteurs droits
Adaptateurs récepteurs avec embout de purge
Marque: Lenz Laborglasintrumente™ 05272011
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Adaptateurs récepteurs conformes à la norme DIN 12594
- Avec rodage NS et cône NS
- Avec embout de purge
- Raccord à vide : filetage GL18
- En tubulure DURAN™
Spécification
NS 19/26 | |
1 | |
GL 18 |
Tubulure DURAN™ | |
NS 19/26 |