Learn More
Gosselin™ Récipient droit, PP
Récipient en polypropylène transparent résistant aux chocs. Récipient droit Gosselin™, en PP, à bords droits, livré avec un bouchon à vis.
Marque: Gosselin™ TP200-02
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Récipient à bords droits
- Récipient en polypropylène résistant aux chocs
- Translucide
- Bouchon à vis
Spécification
Récipient | |
Polypropylène | |
200 mL | |
Rouge | |
Translucide | |
100 mm | |
162/Carton |
Oui | |
Droit, cylindrique | |
N° CE1935/2004 | |
Bouchon à vis | |
55 mm | |
Bouchon à vis en PEBD rouge | |
162/paquet |