Learn More
Solution tampon STP 7 modèle pH 7, WTW™
Click to view available options
Quantité:
50 mL
Conditionnement:
Flacon
Description
- Solutions tampons techniques pour pH 7,00
- Précise et traçable par NIST en vrac de 50 ml avec tampon standard pour récipient de dosage intégré
- Durée de vie jusqu’à 3 ans (non ouvertes)
- Utilisation économe
- Manipulation plus simple grâce à un dispositif de dosage
Spécification
Spécification
pH | 7 |
Forme physique | Liquid |
Quantité | 50 mL |
Conditionnement | Flacon |
Traçabilité au NIST | Yes |