Learn More
Modèles de solutions tampons, WTW™
Click to view available options
Quantité:
50 mL
Conditionnement:
Flacon
Description
- Solutions tampons techniques pour pH 4,01
- Disponibles en flacons pratiques de 50 ml avec dispositif de dosage
- Toutes les solutions de tampons techniques modernes sont traçables au NIST (National Institute of Standards and Technology, États-Unis)
- Leur précision est de pH ±0,03
- Chaque flacon a sa propre référence de lot avec la date de péremption
Spécification
Spécification
pH | 4 |
Forme physique | Liquid |
Quantité | 50 mL |
Conditionnement | Flacon |
Traçabilité au NIST | Yes |