Learn More
Labcon Boîte de stockage pour tubes à centrifuger
Utilisable au congélateur jusqu’à -80°
48.45€ - 50.60€
Spécification
Type de produit | Boîte de stockage pour congélateur |
---|---|
Certifications/Conformité | ISO 9001:2015 ; BFP FDA CFR21 |
Déclaration de pureté | Exempt de protéase, d’ADN humain, d’ATP, de RNase/DNase et d’endotoxines (apyrogène) |
Autoclavable | Autoclavables |
Matériau | PP |
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
16693992
|
Labcon
2703-220-000-9 |
Maintient les tubes à centrifuger de 15 ml les plus utilisés | 36 |
50.60€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16604002
|
Labcon
2704-220-000-9 |
Maintient les tubes à centrifuger de 50 ml les plus appréciés | 16 |
48.45€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Boîte de stockage
- Maintient les tubes à centrifuger
- En PP
- Utilisables au congélateur jusqu’à -80°C
- Couvercle transparent inclus
- 2 paquets par boîte
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Boîte de stockage pour congélateur | |
Exempt de protéase, d’ADN humain, d’ATP, de RNase/DNase et d’endotoxines (apyrogène) | |
PP | |
Stockage |
ISO 9001:2015 ; BFP FDA CFR21 | |
Autoclavables | |
Non stérile | |
2 sachets/boîte |