Learn More
DWK Life Sciences Bouchons Wheaton™ pour flacons et bouteilles de sérum : Bouchon à clipser
Fermeture hermétique
Marque: DWK Life Sciences 224100-180
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Les bouchons de type bride sont fixés avec des joints sertis d’aluminium
- Les bouchons à fente et à trois broches sont destinés aux applications de lyophilisation
Spezifikation
2 cm | |
Compatible avec un diamètre interne de 1,3cm et un diamètre externe de 2cm d’ouverture de bouteilles et de flacons de sérum | |
Oui | |
13 mm | |
Bouchon à clipser |
20 mm | |
45 Duromètre | |
Rouge | |
Caoutchouc |