Learn More
Buerkle™ Collier de serrage Stop-it™ avec fermeture Esy-Click
Régulez le flux de liquides et de gaz à l’aide de ces colliers de serrage. Le bouchon Buerkle™ Easy-Click™ est doté d’une vis moletée pour une régulation de flux délicate et continue ou un arrêt complet du flux. Le bouchon comprime le tuyau sur une large zone contre le crochet en acier pour éviter d’endommager le tuyau.
Marque: Buerkle™ 8619-0102
2.96 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Description
Fermeture Easy-Click - permet d’ouvrir ou fermer le collier de serrage Stop-It dans n’importe quelle position sans étapes fastidieuses de vissage ou de dévissage. Matériau haute qualité - collier de serrage Stop-It en plastique PVDF résistant à la chaleur et aux produits chimiques. Le collier est en acier galvanisé.Spécification
Bouchon Easy Click | |
Tuyau flexible 10 mm | |
50/taille | |
10 mm | |
160°C |
PVDF, acier, revêtu de zinc | |
Peut être utilisé chaque fois que le débit de liquides ou de gaz dans les tuyaux doit être régulé ou interrompu | |
10 mm | |
Rouge |