Learn More
STK32B Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | STK32B |
---|---|
Concentration | 0.15 mg/mL |
Applications | Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16814614
|
Proteintech
15438-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16804614
|
Proteintech
15438-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This gene encodes a serine-threonine protein kinase. Serine-threonine kinases transfer phosphate molecules to the oxygen atoms of serine and threonine. A genomic deletion affecting this gene has been associated with Ellis-van Creveld syndrome, an autosomal recessive skeletal dysplasia. Alternative splicing results in multiple transcript variants.Spécification
STK32B | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Rat, Mouse, Human | |
Q9JJX8, Q9NY57 | |
305431, 55351, 64293 | |
STK32B Fusion Protein Ag4507 | |
Primary | |
-20°C | |
STK32B |
0.15 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
HSA250839, serine/threonine kinase 32B, STK32, STK32B, STKG6, YANK2 | |
STK32B | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |