Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Stirrer Bearings with a Dynamic Double Seal
Manufactured from borosilicate glass. Lenz Laborglasinstrumente™ Stirrer Bearings with a Dynamic Double Seal are ideal for use with applications under vacuum or under slight overpressure.
401.74€ - 418.70€
Spécification
Diamètre (métrique) | 16 mm |
---|---|
Matériau | Verre borosilicaté |
Matériau (joint) | PTFE |
Code produit | Marque | Taille de la tubulure | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille de la tubulure | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11913931
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06306206 |
Joint (NS) 45/46 |
418.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11993921
|
Lenz Laborglasinstrumente™
06306204 |
Joint (NS) 29/32 |
401.74€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- With extended guidance for reduced vibrations and a longer lifetime
- Made of borosilicate glass
- PTFE(sealings)
Spécification
16 mm | |
Verre borosilicaté | |
PTFE |