Learn More
Cole-Parmer™ Barreaux d’agitation
Stir Bars suitable for use with Cole-Parmer™ Integrity 10, RS-200, or RS-250 series reaction stations.
50.80€ - 54.30€
Spécification
Type | Barreau d’agitation |
---|---|
À utiliser avec (application) | For Stem Integrity |
À utiliser avec (équipement) | Pour l’intégrité de la tige |
Code produit | Marque | Forme | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Forme | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
12789038
|
Cole-Parmer™
36630-98 |
Ovale | 10 mm | 6 mm | |||||
12799038
|
Cole-Parmer™
36630-99 |
Cylindrique | 12 mm | 4.5 mm |
54.30€
10 pièces |
Expédition estimée: 06-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Suitable for use with Cole-Parmer™ Integrity 10, RS-200, or RS-250 series reaction stations.
- Choose from a wide range of accessories suitable for your reaction station including reaction vessels, probes, and software.
Spécification
Barreau d’agitation | |
For Stem Integrity | |
Pour l’intégrité de la tige |