Learn More
Kimberly-Clark™ Gants ambidextres Kimtech™ Sterling™ Nitrile-Xtra™
Les gants Kimtech™ Sterling™ Nitrile-Xtra™ garantissent un excellent contrôle de la contamination grâce à un nitrile innovant et respectueux de la peau, adapté à toute une gamme d’applications. Les gants extra-longs sont non poudrés et sans latex, dotés de manchettes ourlées et avec le bout des doigts texturé.
Description
- Conformité assurée :
- EPP cat. III conformément à la réglementation (UE) 2016/425
- EN ISO 374-1:2016 Protection contre les éclaboussures de produits chimiques de type C (K)
- EN 374-4:2003 Résistance à la dégradation par les produits chimiques
- EN ISO 374-5 :2016 Micro-organisme et protection contre les virus
- Fabriqués à l’aide de la technologie exclusive Sterling™ qui allie sécurité et confort. La construction efficace et respectueuse de l’environnement minimise les déchets sans compromettre la sécurité.
- La construction en nitrile permet d’obtenir des produits plus résistants et plus fins que les gants en latex, qui offrent une protection certifiée contre un large éventail de contaminants tout en étant approuvés pour le contact alimentaire.
- Les gants extra-longs sont testés antistatiques, pour protéger l’utilisateur et l’équipement, ambidextres et gris.
- Les bouts des doigts texturés améliorent la préhension et la sensibilité tactile pour des processus plus sûrs et plus efficaces.
- Les manchettes à bord roulé renforcent les gants, ce qui réduit le risque de déchirure et augmente leur durabilité, tout en réduisant le roulement vers le bas pour faciliter l’enfilage et le retrait.
- Ne contiennent pas de latex de caoutchouc naturel, de silicone ou de poudre, ce qui réduit les risques d’irritation cutanée pour l’utilisateur.
Spécification
Gris | |
Nitrile |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Kimberly-Clark™ Gants ambidextres Kimtech™ Sterling™ Nitrile-Xtra™