Learn More
Sampling Systems™ Échantillonneur de poudre jetable en PEHD stérile SteriWare™
L’échantillonneur de poudre jetable en PEHD stérile Sampling Systems™ SteriWare™ est idéal pour prélever des échantillons représentatifs à partir de sites connus dans la poudre en vrac.
Marque: Sampling Systems™ 8060H-505S
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Assemblée et conditionnée dans une salle blanche
- Conditionnement individuel
- Fabriqué à partir de PEHD conforme FDA ou UE
- Disponible stérilisé par irradiation aux rayons gamma (SAL 10-6)
- Sans ESB/EST
- Traçabilité complète des lots
- Adapté à une utilisation dans les zones ATEX 0, 1 et 2
- Le risque de contamination croisée est éliminé - le dispositif peut être utilisé directement à partir du sachet
- Aucun nettoyage n’est nécessaire avant ou après l’échantillonnage
- Aucune validation de nettoyage (très coûteux à configurer et à exécuter)
- Fabriqué dans un environnement de salle blanche de classe 100,000 (vérifier les descriptions des échantillonneurs individuels)
- Tranquillité d’esprit
- Convient à toutes les industries (pharmaceutique, alimentaire, chimique, cosmétique, biotechnologie, etc.)
- Adapté à une utilisation dans les zones ATEX 0, 1 et 2
- Avantages financiers
- Gain de temps et d’argent (nettoyer un échantillonneur réutilisable coûte plus cher que d’acheter un échantillonneur jetable)
Spécification
HDPE | |
Stérile | |
500 mm |
5 mL | |
21 mm |