Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Slot Samplers
Improve your powder sampling with the SteriWare™ Slot Sampler. With single use Slot Samplers you will be able to quickly take multilevel samples from a wide range of powders and granules. SteriWare™ Slot Samplers are widely used throughout the food and pharmaceutical industries.
Marque: Sampling Systems™ 8073H-300
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- L’échantillonneur à fente stérile et jetable est idéal pour prélever un échantillon à section transversale et multi-niveaux à partir de poudres et de granulés.
- Il est disponible en 2 diamètres, ce qui donne la possibilité d’échantillonner en volume standard ou en grand volume à partir de plusieurs points.
- La version standard de 25 mm de diamètre est disponible en différentes longueurs.
- Simple d’utilisation.
- Poussez l’échantillonneur dans la poudre et tournez la poignée pour ouvrir l’échantillonneur et prélever l’échantillon.
- Fermez et retirez l’échantillonneur.
- Fabriqué en HDPE de qualité alimentaire.
- Conforme aux dernières exigences de la FDA et de l’UE.
- Sans ESB/EST.
- Les échantillonneurs sont fabriqués, assemblés et conditionnés dans une salle blanche pour garantir la propreté.
Spécification
HDPE | |
Oui | |
Conditionnement individuel |
75 mL | |
Non stérile | |
420 mm |