Learn More
Sampling Systems™ Kit d’échantillonnage SteriWare™
Sampling Systems™ Le kit d’échantillons SteriWare™ contient tout ce dont vous avez besoin pour prélever des échantillons de poudre.
Marque:  Sampling Systems™ 8480A-30S
Code produit. 15899511
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Les pelles sont moulées et conditionnées dans une salle blanche de classe 100 000
  • La pelle est fabriquée conformément aux PS jugées acceptables par la FDA et l’UE
  • Le volume du sachet d’échantillons stérile est de 900 ml
  • Traçabilité complète des lots
  • Pré-stérilisé (SAL 10-6)
  • Les sachets à échantillons stériles réservent une grande zone d’écriture pour noter les détails de l’activité d’échantillonnage
Spécification
Spécification
Sachet et cuillère à échantillons
Pelle de 30 ml