Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Powder Thief
Learn how to prevent cross contamination when sampling when you use a SteriWare™ PowderThief sampler. With a SteriWare™ PowderThief sampler, you can take samples from most free-flowing powders and granules.
Marque: Sampling Systems™ 8060H-1520
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- L’échantillonneur PowderThief jetable et stérile est idéal pour prélever des échantillons représentatifs à partir de sites connus dans la poudre en vrac.
- Ces échantillonneurs sont disponibles en deux longueurs pratiques et quatre volumes d’échantillons.
- Les échantillonneurs Powder Thief jetables sont disponibles en version stérile ou non stérile.
- Assemblés et conditionnés dans une salle blanche.
- Emballage individuel.
- Conçu pour un usage unique.
- Fabriqués à partir de PEHD conforme à la FDA et à l’UE.
- Sans BSE / TSE.
- Traçabilité complète des lots.
- Disponible stérilisé par irradiation aux rayons gamma (SAL 10-6).
Spécification
HDPE | |
Oui | |
Conditionnement individuel |
20 mL | |
Non stérile | |
1500 mm |