Learn More
Sampling Systems™ Spatules pour poudre SteriWare™
Découvrez comment améliorer la façon dont vous distribuez et échantillonnez des poudres et des granulés à l’aide des spatules pour poudre SteriWare™. Les spatules pour poudre jetables sont fabriquées et emballées dans une salle blanche afin qu’elles puissent être utilisées directement à partir du sac.
Marque: Sampling Systems™ 8095H-150S
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- L’échantillonnage et la distribution de quantités de poudres n’ont jamais été aussi faciles grâce à la spatule pour poudre stérile.
- La spatule pour poudre est robuste et confortable à utiliser avec sa poignée arrondie spécialement conçue et sa lame robuste.
- La spatule pour poudre est fabriquée et conditionnée dans une atmosphère contrôlée (salle blanche de classe 10 000 et 100 000) et peut donc être utilisée immédiatement à sa sortie du sachet.
- Les spatules pour poudre SteriWare™ sont fabriquées à partir de polymères conformes à la FDA et à l’UE.
- Les échantillonneurs sont livrés avec une documentation de premier plan qui comprend un certificat de conformité spécifique au lot qui comprend la date de fabrication, la date de péremption, la conformité FDA et CE, sans ESB / EST.
- Déballez simplement la spatule et poussez-la dans la poudre pour prélever un échantillon de surface.
- Différentes versions de longueur sont disponibles pour que vous puissiez décider de la profondeur à laquelle vous souhaitez prélever l’échantillon.
- Des versions colorées spéciales sont également disponibles.
- Elles sont parfaites si vous craignez de laisser la spatule dans la poudre.
- Elle sera ainsi facilement visible.
- Fabriquées en PS à impact élevé (FDA, qualité alimentaire et classe acceptable UE 10/2011).
- La poignée ergonomique la rend facile à utiliser, même pour effectuer une grande quantité d’échantillonnage.
Spécification
Polystyrène | |
blanc | |
230 mm |
Stérile | |
Conditionnement individuel | |
150 mm |