Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Mini Spoons
BIOPHARMA
Measure small quantities of powders and liquids with SteriWare™ Mini Spoons. Available sterile, dosing spoons have a dual 2.5/5 mL bowl ideal for use in healthcare, hospitals, laboratory, and quality control. Each spoon is individually bagged, made from FDA, and EU grade PS.
Marque:  Sampling Systems™ 8642A-01S
Code produit. 17534686
  • 43.50€ / 130 pièces
Expédition estimée: 04-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Ces cuillères de dosage sont des cuillères économiques pour l’échantillonnage, la décantation et la mesure.
  • La cuillère double signifie que 2,5 et 5 ml peuvent être mesurés et échantillonnés à partir de la même cuillère.
  • Elles sont idéales pour une utilisation dans les hôpitaux, les laboratoires, le contrôle de la qualité et les environnements de production.
  • Elles sont moulées et conditionnées individuellement en salle blanche pour garantir la propreté.
Spécification
Spécification
Polystyrène
2,5 ml, 5 ml
Stérile
Conditionnement individuel