Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Mini Spoons
Measure small quantities of powders and liquids with SteriWare™ Mini Spoons. Available sterile, dosing spoons have a dual 2.5/5 mL bowl ideal for use in healthcare, hospitals, laboratory, and quality control. Each spoon is individually bagged, made from FDA, and EU grade PS.
Marque: Sampling Systems™ 8642A-01
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Ces cuillères de dosage sont des cuillères économiques pour l’échantillonnage, la décantation et la mesure.
- La cuillère double signifie que 2,5 et 5 ml peuvent être mesurés et échantillonnés à partir de la même cuillère.
- Elles sont idéales pour une utilisation dans les hôpitaux, les laboratoires, le contrôle de la qualité et les environnements de production.
- Elles sont moulées et conditionnées individuellement en salle blanche pour garantir la propreté.
Spezifikation
Polystyrène | |
2,5 ml, 5 ml | |
Non stérile | |
Conditionnement individuel |