Learn More
Sampling Systems™ Micro-Spatules SteriWare™
BIOPHARMA
Dotées d’une lame d’échantillonnage étroite, les micro-spatules permettent de prélever des échantillons dans de très petits récipients tels que des flacons. Les microspatules SteriWare™ Sampling Systems™ sont idéales pour la manipulation de petites quantités de poudres et de granulés.
Marque:  Sampling Systems™ 8015V-170
Code produit. 15899391
  • 99.35€ / 100 pièces
Expédition estimée: 03-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Moulées et conditionnées dans une salle blanche de classe 100 000
  • Emballage individuel
  • Fabriqué à partir de matériaux conformes FDA, CE 1935/2004 et UE 10/2011
  • Sans ESB/EST
  • Traçabilité complète des lots
  • Disponible en version pré-stérilisé (SAL 10-6)
  • Lames disponibles en plusieurs épaisseurs.  Conviennent parfaitement aux flacons de petites tailles ou aux récipients pour échantillons
  • Également disponibles en PEHD pour une résistance chimique accrue
Spécification
Spécification
Polystyrène
Oui
blanc
4 mm
0,3 mL
Non stérile
170 mm