Learn More
Sampling Systems™ Micro-Spatules SteriWare™
SteriWare™ Micro-Spatulas are ideal for single use applications in pharmaceutical, chemical and other hygienic industries.
Marque: Sampling Systems™ 8015VB-170S
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Les microspatules jetables sont idéales pour une large gamme d’activités, notamment l’échantillonnage, la distribution et la mesure de petites quantités de poudre et de granulés.
- Les lames étroites vous permettent un contrôle total et une utilisation dans de petits espaces tels que les flacons.
- La spatule à usage unique est idéale lorsque le nettoyage et la validation du nettoyage coûteux doivent être évités.
- Il vous suffit de déballer l’échantillonneur et de l’utiliser.
- Elle a été fabriquée dans un environnement propre contrôlé (salle blanche de classe 100 000).
- Elles sont disponibles en blanc, bleu et rouge.
- Les versions colorées sont idéales lors que vous les laissez dans la poudre - elles sont ainsi facilement visibles.
- Utilisées par des sociétés pharmaceutiques, alimentaires et chimiques dans le monde entier.
- Fabriquées à partir de PS, de PP ou de PEHD de haute qualité conformes aux dernières normes de qualité alimentaire, de la CE et de la FDA.
- Niveau d’assurance de stérilité (SAL) de 10-6
- Sans ESB/EST.
- Certificats de conformité par lots fournis.
Spécification
Polypropylène | |
Oui | |
Bleu |
0,3 mL | |
Stérile | |
Conditionnement individuel |