Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Long Handled Spoons
BIOPHARMA
Use SteriWare™ Long Handled Spoons to take powder samples from large containers. SteriWare™ Long Handled Spoons are manufactured from FDA & EU conforming HDPE in a Class 100,000 Cleanroom, available sterile in a range of sizes and with an offset version to aid pouring.
Brand:  Sampling Systems™ 8293H-20
 View more versions of this product
Product Code. 17514636
  • 181.00€ / 100 pièces
Expédition estimée: 04-12-2024
pour voir le stock disponible 
Explore more special offers
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Description
Description
  • Les cuillères à manche long facilitent le prélèvement de poudre et de liquide à distance.
  • Cela signifie également qu’elles peuvent être facilement repérées si elles sont laissées dans la poudre.
  • Ces cuillères à usage unique sont fabriquées dans une salle blanche et emballées dans une salle blanche de classe 7 pour assurer la propreté.
  • Elles sont toutes conditionnées individuellement et peuvent donc être utilisées directement à partir du sachet sans avoir besoin d’un nettoyage coûteux.
  • Les cuillères sont disponibles en forme droite ou coudée.
  • Les cuillères à échantillons sont idéales pour l’échantillonnage et la distribution de poudres, de granulés et de liquides.
  • Les cuillères à usage unique sont pré-emballées et prêtes à l’emploi.
  • Prêts à l’emploi dès la réception.
  • Aucun nettoyage ou validation de nettoyage n’est nécessaire.
  • Elles sont disponibles en 2 conceptions.
    • La conception droite est la plus populaire, tandis que la conception ergonomique coudée facilite la manipulation pour les personnes droitières.
  • Fabriqué en HDPE de qualité alimentaire.
  • Conforme aux dernières exigences de la FDA et de l’UE.
  • Sans ESB/EST.
  • Le PEHD est idéal pour la plupart des applications car il est solide et rigide.
  • Les cuillères stériles sont livrées avec un certificat d’irradiation.
  • Gamme de tailles avec différentes combinaisons droites et coudées.
Specifications
Specifications
HDPE
Non stérile
Conditionnement individuel
20 mL
Coudé
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS