Learn More
Sampling Systems™ Louches SteriWare™
Les louches SteriWare™ jetables sont idéales pour les applications à usage unique dans les industries pharmaceutiques, chimiques et autres industries hygiéniques.
Marque: Sampling Systems™ 8053P-100
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Notre gamme de louches d’échantillonnage est idéale pour prélever des échantillons de liquides.
- Elles peuvent être enfoncées dans le liquide pour prélever l’échantillon.
- Elles sont également conçues pour passer par le bouchon traditionnel de 2 po.
- Les louches sont fournies individuellement, il suffit donc d’ouvrir le sachet pour les utiliser.
- Aucun nettoyage n’est nécessaire.
- Toute la gamme de louches est fabriquée en salle blanche et conditionnée dans une salle blanche de classe 7 (10 000).
- Les tailles standard de louche sont 50 ml et 100 ml.
- Prêts à l’emploi dès la réception.
- Elles sont idéales pour une utilisation avec des liquides, des crèmes et des pâtes.
- La version bleue signifie qu’elles peuvent facilement être vues si elles sont laissées dans le matériau conformément aux directives HACCP.
- En PEHD ou PP de haute qualité.
- Conforme aux dernières exigences alimentaires de la FDA et de l’UE.
- Sans ESB/EST.
- Disponibles en couleur naturelle, mais également en bleu.
Spécification
Polypropylène | |
Oui | |
Naturel | |
43 mm |
100 mL | |
Non stérile | |
Conditionnement individuel |