Learn More
Sampling Systems™ Échantillonneur de poudre jetable en PEHD SteriWare™
L’échantillonneur de poudre jetable en PEHD Sampling Systems™ SteriWare™ est idéal pour le prélèvement d’échantillons à partir de sites connus dans la poudre en vrac.
Marque: Sampling Systems™ 8060H-1010
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Assemblée et conditionnée dans une salle blanche
- Conditionnement individuel
- Fabriqué à partir de PEHD conforme FDA ou UE
- Sans ESB/EST
- Traçabilité complète des lots
- Adapté à une utilisation dans les zones ATEX 0, 1 et 2
- Le risque de contamination croisée est éliminé - le dispositif peut être utilisé directement à partir du sachet
- Aucun nettoyage n’est nécessaire avant ou après l’échantillonnage
- Aucune validation de nettoyage (très coûteux à configurer et à exécuter)
- Fabriqué dans un environnement de salle blanche de classe 100,000 (vérifier les descriptions des échantillonneurs individuels)
- Tranquillité d’esprit
- Convient à toutes les industries (pharmaceutique, alimentaire, chimique, cosmétique, biotechnologie, etc.)
- Adapté à une utilisation dans les zones ATEX 0, 1 et 2
- Avantages financiers
- Gain de temps et d’argent (nettoyer un échantillonneur réutilisable coûte plus cher que d’acheter un échantillonneur jetable)
Spécification
HDPE | |
Non stérile | |
1000 mm |
10 mL | |
21 mm |