Learn More
Sampling Systems™ Échantillonneur de poudre jetable en PEHD SteriWare™
BIOPHARMA
L’échantillonneur de poudre jetable en PEHD Sampling Systems™ SteriWare™ est idéal pour le prélèvement d’échantillons à partir de sites connus dans la poudre en vrac.
Marque:  Sampling Systems™ 8060H-1020
Code produit. 11935457
  • 178.00€ / 20 pièces
Expédition estimée: 04-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Assemblée et conditionnée dans une salle blanche
  • Conditionnement individuel
  • Fabriqué à partir de PEHD conforme FDA ou UE
  • Sans ESB/EST
  • Traçabilité complète des lots
  • Adapté à une utilisation dans les zones ATEX 0, 1 et 2
  • Le risque de contamination croisée est éliminé - le dispositif peut être utilisé directement à partir du sachet
  • Aucun nettoyage n’est nécessaire avant ou après l’échantillonnage
  • Aucune validation de nettoyage (très coûteux à configurer et à exécuter)
  • Fabriqué dans un environnement de salle blanche de classe 100,000 (vérifier les descriptions des échantillonneurs individuels)
  • Tranquillité d’esprit
  • Convient à toutes les industries (pharmaceutique, alimentaire, chimique, cosmétique, biotechnologie, etc.)
  • Adapté à une utilisation dans les zones ATEX 0, 1 et 2
  • Avantages financiers
  • Gain de temps et d’argent (nettoyer un échantillonneur réutilisable coûte plus cher que d’acheter un échantillonneur jetable)
Spécification
Spécification
HDPE
Non stérile
1000 mm
20 mL
21 mm