Learn More
Sampling Systems™ Entonnoirs SteriWare™
Les entonnoirs SteriWare™ font partie d’une large gamme d’entonnoirs pour liquides à usage unique de haute qualité. Une large gamme de tailles d’entonnoirs, en version stérile et non stérile signifie que nous aurons l’article approprié pour vous. Il suffit de le déballer et de l’utiliser.
Marque: Sampling Systems™ 8370H-50
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Entonnoirs pour liquides jetables, à usage unique, stériles.
- Ils sont particulièrement adaptés aux laboratoires et aux zones de fabrication.
- Ces entonnoirs sont fabriqués en polymères de qualité alimentaire et sont conçus pour être utilisés directement à partir du sachet.
- Les entonnoirs SteriWare™ sont disponibles stériles et non stériles.
- Il suffit de le déballer et de l’utiliser.
- Ils conviennent particulièrement à la distribution de liquides et de crèmes.
- Chaque entonnoir comporte un petit ergot sur le rebord pour que vous puissiez tenir l’entonnoir sans vous mouiller les doigts.
- Fabriqués en PEHD de haute qualité, conformément aux exigences de la FDA et de l’UE en matière de contact alimentaire.
- Sans ESB.
- Fabrication en salle blanche.
- Disponibles stériles (SAL 10-6) et non stériles.
- Diamètres supérieurs de 50 mm, 100 mm et 200 mm.
- Toutes les commandes sont livrées avec des certificats de conformité et de stérilisation, le cas échéant.
Spécification
50 mm | |
HDPE | |
Non stérile |