Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ FoodScoops
Disposable Blue SteriWare™ FoodScoops are ideal for single use applications in pharmaceutical, chemical and other hygienic industries.
70.90€ - 163.00€
Spécification
Matériau | Polypropylène |
---|---|
Jetable | Oui |
Couleur | Bleu |
Type d’emballage | Conditionnement individuel |
Product Code | Brand | Capacité (métrique) | Stérilité | Price | Quantity & Availability | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Capacité (métrique) | Stérilité | Price | Quantity & Availability | ||||
17544566
|
Sampling Systems™
8045B-1000 |
1 000 ml | Non stérile |
107.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 03-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17564566
|
Sampling Systems™
8045B-2500 |
2500 mL | Non stérile |
70.90€
15 pièces |
Expédition estimée: 03-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17584566
|
Sampling Systems™
8045B-500 |
500 mL | Non stérile |
121.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 03-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17554566
|
Sampling Systems™
8045B-1000S |
1 000 ml | Stérile |
147.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 03-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17574566
|
Sampling Systems™
8045B-2500S |
2500 mL | Stérile |
129.00€
15 pièces |
Expédition estimée: 03-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17594566
|
Sampling Systems™
8045B-500S |
500 mL | Stérile |
163.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 03-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- These high quality food scoops are available sterile and non sterile.
- In order to be easily spotted (if they are left behind in the powder) they are manufactured from a highly visible blue food grade polypropylene in line with HACCP guidelines.
- Food Scoops are manufactured and packed under full cleanroom conditions.
- The scoops can be used straight from the bag.
- The robust, ergonomic handles are positioned high up the body to keep the hand away from the powder.
- The scoops are supplied with full documentation including batch certificate of conformity and irradiation certification for the sterilisation.
- The sterile scoops conform to SAL 10-6.
- Made from blue food grade PP.
- Conforms to the latest FDA and EU 10/2011 requirements.
- BSE/TSE free.
- PP is very chemically resistant.
- Range of sizes from 30 mL to 2500 mL
Specifications
Polypropylène | |
Oui | |
Bleu | |
Conditionnement individuel |