Learn More
Sampling Systems™ ViscoThief jetable SteriWare™
L’échantillonneur ViscoThief jetable SteriWare™ Sampling Systems™ est un échantillonneur jetable à usage unique conçu pour être utilisé avec des matériaux visqueux tels que des crèmes, des huiles et du miel.
Marque: Sampling Systems™ 8055H-1500
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Assemblé et conditionné dans une salle blanche de classe 100,000
- Emballage individuel
- Fabriqué à partir de matériaux conformes FDA, CE 1935/2004 et UE 10/2011
- Sans ESB/EST
- Traçabilité complète des lots
- Disponible en version pré-stérilisé (SAL 10-6)
- À la profondeur requise, tirez la poignée vers le haut
- Plus la poignée est tirée, plus le volume de l’échantillon est important
- Poussez la poignée vers le bas pour expulser l’échantillon
- Absence de contamination croisée
- Aucun nettoyage nécessaire
Spécification
Échantillonneur de liquide | |
Emballage individuel | |
Oui | |
21 mm |
HDPE | |
300 mL | |
Non stérile | |
1500 mm |