Learn More
Sampling Systems™ Échantillonneur à fente jetable SteriWare™
BIOPHARMA
Conçu pour prélever un seul composite à partir du haut, du milieu et du bas de votre lit en poudre. Les échantillonneurs à fentes jetables SteriWare™ Sampling Systems™ sont parfaits pour prélever des échantillons à coupes transversales multi-niveaux à partir de poudres et de granulés.
Marque:  Sampling Systems™ 8073H-1000
Code produit. 15442785
  • 222.00€ / 20 pièces
Expédition estimée: 03-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Assemblé et conditionné dans une salle blanche de classe 100,000
  • Emballage individuel
  • Fabriqués à partir de matériaux en PEHD conformes FDA, CE1935/2004 et UE10/2011
  • Sans ESB/EST
  • Traçabilité complète des lots
  • Disponible en version pré-stérilisé (SAL 10-6)
  • Adaptés à une utilisation dans les zones ATEX
  • Poussez l’échantillonneur dans le produit en veillant à ce que l’échantillonneur soit en position fermée
  • Après avoir laissé l’échantillonneur pendant plusieurs secondes pour permettre à la poudre d’entrer, tournez la poignée pour fermer l’échantillonneur
  • Déposez l’échantillon dans un récipient approprié
  • Absence de contamination croisée
  • Aucun nettoyage nécessaire
Spécification
Spécification
Échantillonneur à fente jetable
20/boîte
Non stérile
970 mm
HDPE
170 mL
25 mm