Learn More
Sampling Systems™ Cuillères-échantillons jetables SteriWare™
Les cuillères d’échantillonnage jetables Sampling Systems™ SteriWare™ sont une gamme de cuillères à faible coût et usage unique qui permettent un échantillonnage de surface rapide et efficace des poudres et des granulés.
Marque: Sampling Systems™ 8088B-10S
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Moulées et conditionnées dans une salle blanche de classe 100 000
- Emballage individuel
- Fabriquées à partir d’un matériau conforme FDA, CE 1935/2004 et UE 10/2011
- Sans ESB/EST
- Traçabilité complète des lots
- Disponible en version pré-stérilisé (SAL 10-6)
- Absence de contamination croisée
- Aucun nettoyage nécessaire
Spécification
Cuillère d’échantillonnage | |
10 mL | |
Stérile | |
185 mm |
Polypropylène | |
Oui | |
Bleu |