Learn More
Sampling Systems™ Échantillonneur de sac jetable SteriWare™
L’échantillonneur de sac jetable SteriWare™ Sampling Systems™ est un dispositif hygiénique à usage unique spécialement conçu pour prélever des échantillons sur le côté du sac.
Marque: Sampling Systems™ 8085N-100
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Emballage individuel
- Fabriqué à partir de matériaux conformes FDA, CE 1935/2004 et UE 10/2011
- Sans ESB/EST
- Traçabilité complète des lots
- Adaptés à une utilisation dans les zones ATEX
- Disponible en version pré-stérilisé (SAL 10-6)
Spécification
HDPE | |
Non stérile | |
400 mm | |
14 mm |